CAS RN 22610-61-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-Stearoyl-sn-glycerol, TRC
CAS: 22610-61-3 Molekylær formel: C21H42O4 Molekylvægt (g/mol): 358.56 Synonym: Octadecanoic Acid (2S)-2,3-Dihydroxypropyl Ester,L-(+)-1-Monostearin,1-O-Octadecanoyl-2n-glycerol IUPAC navn: [(2S)-2,3-dihydroxypropyl] octadecanoate SMIL: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)O