CAS RN 2243-55-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-Naphthylhydrazine, TRC
CAS: 2243-55-2 Molekylær formel: C10H10N2 Molekylvægt (g/mol): 158.2 IUPAC navn: naphthalen-1-ylhydrazine SMIL: NNc1cccc2ccccc12