Få mere at vide
1-Naphthylhydrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Naphthylhydrazine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c11-12-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12H,11H2 |
| Formel vægt | 158.0844 |