CAS RN 2242-65-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
6-epi-Medroxy Progesterone 17-Acetate, TRC
CAS: 2242-65-1 Molekylær formel: C24 H34 O4 Molekylvægt (g/mol): 386.52 Synonym: Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-, (6β)-,Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6β-methyl-, acetate (7CI,8CI),Progesterone, 17-hydroxy-6β-methyl-, acetate (6CI),(6β)-17-(Acetyloxy)-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione,6β-Methyl-17α-hydroxyprogesterone acetate,NSC 119085 IUPAC navn: [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate SMIL: C[C@@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14