missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-epi-Medroxy Progesterone 17-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30134742
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134742 1 mg
30006636 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2035701MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2242-65-1
Molekylær formel C24 H34 O4
Molekylvægt (g/mol) 386.52
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-, (6β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6β-methyl-, acetate (7CI,8CI), Progesterone, 17-hydroxy-6β-methyl-, acetate (6CI), (6β)-17-(Acetyloxy)-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 6β-Methyl-17α-hydroxyprogesterone acetate, NSC 119085
IUPAC navn [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMIL C[C@@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Epimedroxyprogesterone acetate
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
Formel vægt 386.2457
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.