accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3NCH3OH

CAS RN 2212-32-0

IUPAC Navn: 2-{[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}ethan-1-ol
Synonymer: 2-{[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}ethanol
Molekylvægt (g/mol): 146.23
Molekylformel: C7H18N2O
InChi Key: LSYBWANTZYUTGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)CCN(C)CCO
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater