missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol, TRC

Artikelnummer. 30372228
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372228 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4740801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol
CAS 2212-32-0
Molekylær formel C7H18N2O
Mængde 1 g
Synonym 2-(2-N,N-Dimethylaminoethyl-N-methylamino)ethanol, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol, Dabco T, Jeffcat Z 110, Kaolizer 28, N,N,N'-Trimethyl-N'-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine, N,N,N'-Trimethyl-N'-(hydroxyethyl)ethylenediamine, N,N,N'-Trimethylaminoethyl Ethanolamine, N-(2-Dimethylaminoethyl)-N-methylethanolamine, N-(Dimethylaminoethyl)-N-methylethanolamine, RX 5, Toyocat RX 5, Z 110
InChI formel InChI=1S/C7H18N2O/c1-8(2)4-5-9(3)6-7-10/h10H,4-7H2,1-3H3
SMIL OCCN(CCN(C)C)C
IUPAC navn 2-[2-(dimethylamino)ethyl-methylamino]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 146.23
Formel vægt 146.1419
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.