Få mere at vide
2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol |
| CAS | 2212-32-0 |
| Molekylær formel | C7H18N2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(2-N,N-Dimethylaminoethyl-N-methylamino)ethanol, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol, Dabco T, Jeffcat Z 110, Kaolizer 28, N,N,N'-Trimethyl-N'-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine, N,N,N'-Trimethyl-N'-(hydroxyethyl)ethylenediamine, N,N,N'-Trimethylaminoethyl Ethanolamine, N-(2-Dimethylaminoethyl)-N-methylethanolamine, N-(Dimethylaminoethyl)-N-methylethanolamine, RX 5, Toyocat RX 5, Z 110 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18N2O/c1-8(2)4-5-9(3)6-7-10/h10H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | OCCN(CCN(C)C)C |
| IUPAC navn | 2-[2-(dimethylamino)ethyl-methylamino]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.23 |
| Formel vægt | 146.1419 |