CAS RN 218777-23-2
IUPAC Navn:
bromozincylium; pyridin-2-ide
Synonymer:
bromozincylium; pyridin-2-ide
Molekylvægt (g/mol):
223.38
Molekylformel:
C5H4BrNZn
InChi Key:
ZQJYTTPJYLKTTI-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Zn+]Br.C1=CC=N[C-]=C1
1
–
2
af
2
Resultater
1
2-Pyridylzinkbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
CAS: 218777-23-2 | C5H4BrNZn | 223.39 g/mol