Få mere at vide
2-Pyridylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465375
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465375 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15465375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58544.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 218777-23-2 | C5H5BrNZn- | 224,386 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til fremstilling af P,N-ligander til
asymmetriske Ir-katalyserede reaktioner.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Håndteres under tør beskyttelsesgas. Luftfølsom. Opbevares væk fra stærke baser a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 218777-23-2
Tæthed 0.974
Molekylær formel C5H5BrNZn-
MDL nummer MFCD00671985
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym 2-pyridylzinc bromide
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle WUTSMSLAOBVVCP-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=NC=C1.[Zn].[Br-]
IUPAC navn pyridin; zink; bromid
Molekylvægt (g/mol) 224.386
PubChem CID 76056926
Formel vægt 223.38
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyridylzinc bromide, 0.5M in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, 2-Pyridylzinc bromide