Få mere at vide
2-Pyridylzinkbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10139749 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10139749 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10139749 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433630500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 DKK
    1410.65 DKK / 50ml
    Spare 204.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 218777-23-2 | C5H4BrNZn | 223.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Pyridylzinc bromide
CAS 218777-23-2, 109-99-9
CAS min % 10.32, 87.39
CAS Max % 12.61, 89.68
Farve Hvid
Tæthed 0.9740g/mL
Flammepunkt −17 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C5H4BrNZn
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.974
Synonym 2-pyridylzinc bromide
InChI nøgle WUTSMSLAOBVVCP-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=NC=C1.[Zn].[Br-]
IUPAC navn pyridin; zink; bromid
Molekylvægt (g/mol) 223.39
PubChem CID 76056926
Formel vægt 223.39
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyridylzinc bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.