accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHO

CAS RN 215790-29-7

IUPAC Navn: tert-butyl N-[4-(2-oxoethyl)cyclohexyl]carbamate
Synonymer: tert-butyl N-[4-(2-oxoethyl)cyclohexyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol): 241.33
Molekylformel: C13H23NO3
InChi Key: OPGBSEXLSWYFOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC=O)CC1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (1)
  • (1)