Få mere at vide
trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15478898
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478898 1 g 1g
15417346 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62373.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 215790-29-7 | C13H23NO3 | 241.331 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanacetaldehyd er et mellemprodukt til syntese af cariprazin (C183490), et nyt antipsykotikum, der virker på dopamin D3/D2-receptorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanacetaldehyd er et mellemprodukt til syntese af cariprazin (C183490), et nyt antipsykotikum, der virker på dopamin D3/D2-receptorer.
Opløselighed
Svært opløselig (0,41 g/L) (°25 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 215790-29-7
Molekylær formel C13H23NO3
Molekylvægt (g/mol) 241.331
MDL nummer MFCD03844592
InChI nøgle OPGBSEXLSWYFOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-2-oxoethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-oxoethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl n-4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, carbamic acid,n-trans-4-2-oxoethyl cyclohexyl-, 1,1-dimethylethyl ester, opgbsexlswyfor-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, cis-tert-butyl 4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl-4-2-oxoethyl-cyclohexylcarbamate, cis-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetaldehyde, tert-butyl trans-4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720884
IUPAC navn tert-butyl-N-[4-(2-oxoethyl)cyclohexyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetaldehyde
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble (0.41g/L) (25°C).
Mængde 1 g
Formel vægt 241.32
Procent renhed 97%