CAS RN 2114-63-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-2,3-Xylyl-N-nitrosoanthranilic Acid, TRC
CAS: 2114-63-8 Molekylær formel: C15 H14 N2 O3 Molekylvægt (g/mol): 270.283 Synonym: 2-[(2,3-Dimethylphenyl)nitrosoamino]benzoic Acid,ITF 616; IUPAC navn: 2-(2,3-dimethyl-N-nitrosoanilino)benzoic acid SMIL: Cc1cccc(N(N=O)c2ccccc2C(=O)O)c1C