Få mere at vide
N-2,3-Xylyl-N-nitrosoanthranilic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-2,3-Xylyl-N-nitrosoanthranilic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O3/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)17(16-20)14-8-4-3-7-12(14)15(18)19/h3-9H,1-2H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 270.1 |