CAS RN 2101218-44-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
THK5351 (R enantiomer), MedChemExpress
MedChemExpress THK5351 R enantiomer is an R enantiomer of THK5351.