Få mere at vide
THK5351 (R enantiomer), MedChemExpress
Artikelnummer. 16436017
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16436017 5 mg
16420739 1 mg
16403298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16436017 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101183A
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress THK5351 R enantiomer is an R enantiomer of THK5351.
THK5351 R enantiomer is an R enantiomer of THK5351.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale THK5351 (R enantiomer)
CAS 2101218-44-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18FN3O2
Mængde 5 mg
SMIL CNC1=NC=C(C2=NC3=CC=C(OC[C@H](CF)O)C=C3C=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 327.35
Formel vægt 327.35
Procent renhed 95.62%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation