CAS RN 2070018-30-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
IDO-IN-3, MedChemExpress
MedChemExpress IDO-IN-3 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 290 nM.