Få mere at vide
IDO-IN-3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497238
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16497238 10 mg -
16479767 5 mg 5mg
16463257 50 mg -
16400296 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497238 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16987
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress IDO-IN-3 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 290 nM.
IDO-IN-3 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 290 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IDO-IN-3
CAS 2070018-30-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12BrFN6O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 27.5 mg/mL (76.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O/N=C(NC1=CC(Br)=C(F)C=C1)\C2=NON=C2NCCN
Molekylvægt (g/mol) 359.15
Formel vægt 359.15
Procent renhed 98.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death