accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOOBr

CAS RN 206860-50-6

IUPAC Navn: 3-bromo-2-oxopropanoate
Synonymer: 3-bromo-2-oxopropanoate
Molekylvægt (g/mol): 165.95
Molekylformel: C3H2BrO3
InChi Key: PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)C(=O)CBr

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater