Få mere at vide
3-Bromopyruvsyrehydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
25 g; Glasflaske
Artikelnummer.
10328940 25 g; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10328940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325690250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 206860-50-6 | C3H3BrO3 | 166.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopyruvic acid hydrate
Navn note 98%
CAS 206860-50-6, 1113-59-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 79°C to 82°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H3BrO3
MDL nummer MFCD00149107
Mængde 25 g
Synonym 3-bromopyruvic acid hydrate, 3-bromo-2-oxopropanoic acid hydrate, bromopyruvic acid hydrate, 3-bromo-2-oxopropanoic acid, hydrate, 3-bromo-2-oxopropanoic acid-water 1/1, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, monohydrate 9ci
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
InChI nøgle PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(=O)CBr
IUPAC navn 3-brom-2-oxopropansyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 166.96
PubChem CID 44118703
Formel vægt 166.96
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopyruvic acid hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.