accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COBrOHO

CAS RN 20035-41-0

IUPAC Navn: 6-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Synonymer: 6-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol): 231.05
Molekylformel: C8H7BrO3
InChi Key: JUPJZUTYDWXZAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(Br)C(C=O)=C1O
Grad 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)
Mængde 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater