missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, MedChemExpress

Artikelnummer. 16420477
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16420477 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16420477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107371

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (NSC95682) is an IRE-1α inhibitor with an IC50 of 0.08 μM, extracted from patent WO 2008154484 A1, IRE-lα inhibitor compound 3-5.

6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (NSC95682) is an IRE-1α inhibitor with an IC50 of 0.08 μM, extracted from patent WO 2008154484 A1, IRE-lα inhibitor compound 3-5.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS 20035-41-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H7BrO3
Mængde 50 mg
Synonym NSC95682
Opløselighedsinformation DMSO : 113 mg/mL (489.09 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=CC1=C(C(OC)=CC=C1Br)O
Molekylvægt (g/mol) 231.04
Formel vægt 231.04
Procent renhed 99.55%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.