CAS RN 18685-97-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Paromamine Trihydrochloride, TRC
CAS: 18685-97-7 Molekylær formel: C12 H25 N3 O7 . 3 H Cl Molekylvægt (g/mol): 432.72 Synonym: 4-O-(2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-2-deoxystreptamine Trihydrochloride; IUPAC navn: (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxy-cyclohexoxy]-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4-diol;trihydrochloride SMIL: Cl.Cl.Cl.N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2N)[C@H](O)[C@H]1O