missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Paromamine Trihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30136274
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136274 100 mg
30006187 10 mg
30012318 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP195340100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18685-97-7
Molekylær formel C12 H25 N3 O7 . 3 H Cl
Molekylvægt (g/mol) 432.72
Synonym 4-O-(2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-2-deoxystreptamine Trihydrochloride;
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxy-cyclohexoxy]-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4-diol;trihydrochloride
SMIL Cl.Cl.Cl.N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2N)[C@H](O)[C@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Paromamine Trihydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H25N3O7.3ClH/c13-3-1-4(14)11(10(20)7(3)17)22-12-6(15)9(19)8(18)5(2-16)21-12;;;/h3-12,16-20H,1-2,13-15H2;3*1H/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-;;;/m1.../s1
Formel vægt 431.0993
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.