accessibility menu, dialog, popup

UserName

CFZnBr

CAS RN 181705-93-1

IUPAC Navn: 4-fluorobenzen-1-ide; bromozincylium
Synonymer: 4-fluorobenzen-1-ide; bromozincylium
Molekylvægt (g/mol): 240.38
Molekylformel: C6H4BrFZn
InChi Key: VRJVWWPYGMESMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn+]Br.FC1=CC=[C-]C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater