Få mere at vide
4-fluorphenylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455415
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455415 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15455415 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58780.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 181705-93-1 | C6H4BrFZn | 240.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenylzinc bromide
Navn note Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 181705-93-1
Tæthed 0.992
Molekylær formel C6H4BrFZn
MDL nummer MFCD02093640
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air sensitive
Synonym zinc 2+ ion 4-fluorobenzen-1-ide bromide
InChI nøgle VRJVWWPYGMESMA-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC(=CC=[C-]1)F.[Zn+]Br
IUPAC navn bromzink(1+);fluorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 240.38
PubChem CID 54707046
Formel vægt 240.38