CAS RN 1809403-04-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-C-[3-[[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-D-glucose, TRC
CAS: 1809403-04-0 Molekylær formel: C24 H25 F O6 S Molekylvægt (g/mol): 460.52 Synonym: (2R,3S,4R,5R)-1-(3-((5-(4-Fluorophenyl)thiophen-2-yl)methyl)-4-methylphenyl)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-1-one IUPAC navn: (2R,3S,4R,5R)-1-[3-[[5-(4-fluorophenyl)thiophen-2-yl]methyl]-4-methylphenyl]-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-1-one SMIL: Cc1ccc(cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3)C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO