accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNOOHNO

CAS RN 17902-23-7

IUPAC Navn: 5-fluoro-1-(oxolan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Synonymer: tegafur
Molekylvægt (g/mol): 200.17
Molekylformel: C8H9FN2O3
InChi Key: WFWLQNSHRPWKFK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: FC1=CN(C2CCCO2)C(=O)NC1=O
Procent renhed 
  • (3)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grad 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)