missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tegafur, TRC

Artikelnummer. 30136450
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136450 5 mg
30010137 50 mg
30006938 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0139005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17902-23-7
Molekylær formel C8 H9 F N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 200.17
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-fluoro-1-(tetrahydro-2-furanyl)-, Uracil, 5-fluoro-1-(tetrahydro-2-furyl)- (8CI), 5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furanyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1-(2-Tetrahydrofuryl)-5-fluorouracil, 1-(Tetrahydro-2-furanyl)-5-fluoro-2,4-pyrimidinedione, 1-(Tetrahydro-2-furanyl)-5-fluorouracil, 5-Fluoro-1-(2-tetrahydrofuranyl)uracil, 5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furanyl)-2,4-pyrimidinedione, 5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furyl)uracil, 5-Fluoro-1-(tetrahydro-2'-furyl)uracil, Citofur, Coparogin, Exonal, FT 207, Fental, Fluaid, Fluorafur, Fluorofur, Franrose, Ftorafur, Fulaid, Fulfeel, Furafluor, Furofutran, Futraful, Lamar, Lifril, MJF 12264, N1-(2-Tetrahydrofuranyl)-5-fluorouracil, N1-(2-Tetrahydrofuryl)-5-fluorouracil, N1-(2'-Tetrahydrofuryl)-5-fluorouracil, NSC 148958, Neberk, Nitobanil, Racemic Ftorafur, Riol, Sinoflurol, Sunfural, TS 1, Tefsiel C, Tegafur, Utefos
IUPAC navn 5-fluoro-1-(oxolan-2-yl)pyrimidine-2,4-dione
SMIL FC1=CN(C2CCCO2)C(=O)NC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ftorafur
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)
Formel vægt 200.0597
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.