Få mere at vide
Tegafur, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481846
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16481846 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16481846 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17400
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Tegafur (FT 207; NSC 148958) is a chemotherapeutic 5-FU prodrug used in the treatment of cancers; is a component of tegafur-uracil.
Tegafur (FT 207
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tegafur
CAS 17902-23-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H9FN2O3
Mængde 500 mg
Synonym FT 207 NSC 148958
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (239.80 mM)
SMIL O=C1NC(C(F)=CN1C2OCCC2)=O
Molekylvægt (g/mol) 200.17
Formel vægt 200.17
Procent renhed 98.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death