accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3O

CAS RN 1779-60-8

IUPAC Navn: propyl 3-oxobutanoate
Synonymer: propyl 3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol): 144.17
Molekylformel: C7H12O3
InChi Key: DHGFMVMDBNLMKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCOC(=O)CC(C)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater