missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propyl Acetoacetate, TRC

Artikelnummer. 30427678
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427678 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427678 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8336051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propyl Acetoacetate
CAS 1779-60-8
Molekylær formel C13 H16 N4 O6 . H Cl
Mængde 1 g
Synonym 3-Oxo-butanoic Acid Propyl Ester, Acetoacetic Acid Propyl Ester, NSC 42862, Propyl 3-Oxobutanoate, n-Propyl Acetoacetate
InChI formel InChI=1S/C13H16N4O6.ClH/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15;/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2;1H/b14-7+;
SMIL Cl.[O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O)cc1
IUPAC navn 5-(morpholin-4-ylmethyl)-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 360.75
Formel vægt 360.084
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.