Få mere at vide
Propyl Acetoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl Acetoacetate |
| CAS | 1779-60-8 |
| Molekylær formel | C13 H16 N4 O6 . H Cl |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 3-Oxo-butanoic Acid Propyl Ester, Acetoacetic Acid Propyl Ester, NSC 42862, Propyl 3-Oxobutanoate, n-Propyl Acetoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N4O6.ClH/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15;/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2;1H/b14-7+; |
| SMIL | Cl.[O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O)cc1 |
| IUPAC navn | 5-(morpholin-4-ylmethyl)-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.75 |
| Formel vægt | 360.084 |