accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ONOO

CAS RN 1775-95-7

IUPAC Navn: 2-benzoyl-4-nitroaniline
Synonymer: 2-amino-5-nitrobenzophenone
Molekylvægt (g/mol): 242.23
Molekylformel: C13H10N2O3
InChi Key: PZPZDEIASIKHPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1)[N+]([O-])=O
Certificeringer/compliance 
  • (2)
  • (1)
dimIndustryType 
  • (1)
Mængde 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater