Få mere at vide
2-Amino-5-nitrobenzophenone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-nitrobenzophenone |
| CAS | 1775-95-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-5-nitrobenzophenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H10 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2-Amino-5-nitrophenyl)phenyl-methanone, Nitrazepam Imp. B (EP), Nitrazepam Impurity B, 5-Nitro-2-aminobenzophenone, Ro 7-19990 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O3/c14-12-7-6-10(15(17)18)8-11(12)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |