CAS RN 175205-63-7
IUPAC Navn:
3-(chloromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole
Synonymer:
3-(chloromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole
Molekylvægt (g/mol):
262.62
Molekylformel:
C10H6ClF3N2O
InChi Key:
INANILNLXTUPHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=NC(CCl)=NO1
1
–
1
af
1
Resultater