Få mere at vide
3-(chlormethyl)-5-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10273272
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10273272 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10273272 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02034EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 175205-63-7
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H6ClF3N2O
MDL nummer MFCD00084969
Mængde 10 g
Synonym 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl phenyl, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethylphenyl-1,2,4 oxadiazole, pubchem12425, timtec-bb sbb005579, buttpark 48\08-26
InChI nøgle INANILNLXTUPHD-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=NC(CCl)=NO1
IUPAC navn 3-(chlormethyl)-5-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol
Molekylvægt (g/mol) 262.62
PubChem CID 2736622
Formel vægt 262.62
Procent renhed 95%