accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOOFHNNO

CAS RN 162012-69-3

IUPAC Navn: 7-fluoro-6-nitro-1,4-dihydroquinazolin-4-one
Synonymer: 7-fluoro-6-nitro-1H-quinazolin-4-one
Molekylvægt (g/mol): 209.14
Molekylformel: C8H4FN3O3
InChi Key: VTUAEMSZEIGQRM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=C(F)C=C2NC=NC(=O)C2=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater