missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one |
| CAS | 162012-69-3 |
| Molekylær formel | C8H4FN3O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 7-Fluoro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline, 7-Fluoro-6-nitro-3H-quinazolin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4FN3O3/c9-5-2-6-4(1-7(5)12(14)15)8(13)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11,13) |
| SMIL | Oc1ncnc2cc(F)c(cc12)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?