missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one, TRC

Artikelnummer. 30406413
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406413 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406413 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5949005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Fluoro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one
CAS 162012-69-3
Molekylær formel C8H4FN3O3
Mængde 5 g
Synonym 7-Fluoro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline, 7-Fluoro-6-nitro-3H-quinazolin-4-one
InChI formel InChI=1S/C8H4FN3O3/c9-5-2-6-4(1-7(5)12(14)15)8(13)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11,13)
SMIL Oc1ncnc2cc(F)c(cc12)[N+](=O)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 209.13
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.