accessibility menu, dialog, popup

UserName

IFFOOH

CAS RN 161531-51-7

IUPAC Navn: 2,4-difluoro-5-iodobenzoic acid
Synonymer: 2,4-difluoro-5-iodobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol): 284
Molekylformel: C7H3F2IO2
InChi Key: OSBABFNFGBPWGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(I)=C(F)C=C1F

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater