accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1611-92-3

IUPAC Navn: 1,3-dibromo-5-methylbenzene
Synonymer: 1,3-dibromo-5-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol): 249.93
Molekylformel: C7H6Br2
InChi Key: DPKKOVGCHDUSAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Kogepunkt 
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater