accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNHOHHO

CAS RN 154-86-9

IUPAC Navn: hydrogen 3-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol chloride
Synonymer: DL-phenylephrine hydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 203.67
Molekylformel: C9H14ClNO2
InChi Key: OCYSGIYOVXAGKQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CNCC(O)C1=CC=CC(O)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater