missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Phenylephrine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30421438
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421438 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3206351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Phenylephrine Hydrochloride
CAS 154-86-9
Molekylær formel C9H14ClNO2
Mængde 1 g
Synonym Benzenemethanol','3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-','hydrochloride (1:1), Benzenemethanol','3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-','hydrochloride (9CI), Benzenemethanol','3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-','hydrochloride','(±)-, Benzyl alcohol','m-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-','hydrochloride','(±)- (8CI), (±)-Phenylephrine hydrochloride, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, DL-Phenylephrine hydrochloride, NSC 14029, RS-phenylephrine hydrochloride, rac-Phenylephrine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H
SMIL Cl.CNCC(O)c1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 203.67
Formel vægt 203.0713
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.