accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOOONHOHN

CAS RN 154-85-8

IUPAC Navn: sodium 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Synonymer: sodium orotate
Molekylvægt (g/mol): 178.08
Molekylformel: C5H3N2NaO4
InChi Key: ZTHMWDSJKLNDTE-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]C(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater