Få mere at vide
Orotic Acid Monosodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Orotic Acid Monosodium Salt |
| CAS | 154-85-8 |
| Molekylær formel | C5 H3 N2 O4 . Na |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Monosodium Orotate, Orotic Acid Sodium Salt, Sodium Orotate, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1 |
| IUPAC navn | sodium;2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.078 |
| Formel vægt | 177.999 |