missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Orotic Acid Monosodium, TRC

Artikelnummer. 30413282
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413282 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO6915151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Orotic Acid Monosodium Salt
CAS 154-85-8
Molekylær formel C5 H3 N2 O4 . Na
Mængde 1 g
Synonym Monosodium Orotate, Orotic Acid Sodium Salt, Sodium Orotate, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC navn sodium;2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 178.078
Formel vægt 177.999
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.