accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHNOOHCH3

CAS RN 152628-03-0

IUPAC Navn: 4-methyl-2-propyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
Synonymer: 7-methyl-2-propyl-3H-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol): 218.26
Molekylformel: C12H14N2O2
InChi Key: XWAJTVCEILFDGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC1=NC2=C(C)C=C(C=C2N1)C(O)=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater