missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1H-Benzimidazole-4-methyl-2-propyl-6-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Benzimidazole-6-carboxylic-4-methyl-2-propyl |
| CAS | 152628-03-0 |
| Molekylær formel | C12 H14 N2 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Propyl-4-methylbenzimidazol-6-carboxylic acid, 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid, 4-Methyl-2-propyl-6-benzimidazolecarboxylic acid, 7-Methyl-2-propyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid, 7-methyl-2-propyl-, 1H-Benzimidazole-4-methyl-2-propyl-6-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-4-10-13-9-6-8(12(15)16)5-7(2)11(9)14-10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 7-methyl-2-propyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vægt | 218.1055 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?